Principaux documents
50642
Sigma-Aldrich
Glycolic acid nitrile solution
~55% in H2O
Synonyme(s) :
Formaldehyde cyanohydrin, Hydroxyacetonitrile
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
57.05
Numéro Beilstein :
605328
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Contient
~0.5% phosphoric acid as stabilizer
Concentration
~55% in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.376
Chaîne SMILES 
OCC#N
InChI
1S/C2H3NO/c3-1-2-4/h4H,2H2
Clé InChI
LTYRAPJYLUPLCI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3