Documents
482455
Sigma-Aldrich
ArgoGel-Wang
120 μm particle size, extent of labeling: 0.35-0.45 mmol/g loading
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Réticulation
1 % cross-linked
Niveau de qualité
Ampleur du marquage
0.35-0.45 mmol/g loading
Taille des particules
120 μm
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCc1ccc(O)cc1.CC(COCCO)(COCCO)Cc2ccc(C=C)cc2
InChI
1S/C17H26O4.C7H8O2/c1-3-15-4-6-16(7-5-15)12-17(2,13-20-10-8-18)14-21-11-9-19;8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h3-7,18-19H,1,8-14H2,2H3;1-4,8-9H,5H2
Clé InChI
MGIDXLOZWHRYFC-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
ArgoGel is a trademark of Argonaut Technologies, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable