Key Documents
477168
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Epoxytridecane
97%
Synonyme(s) :
(R)-(+)-Undecyloxirane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H26O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Activité optique
[α]25/D +10°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
Point d'ébullition
138 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C13H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-12-14-13/h13H,2-12H2,1H3/t13-/m1/s1
Clé InChI
ZKAPVLMBPUYKKP-CYBMUJFWSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter