Key Documents
47702
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu-OAll
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-L-glutamic acid 1-allyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H23NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.43
Numéro Beilstein :
5460531
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Activité optique
[α]20/D −20.0±2°, c = 1% in DMF
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pf
118-122 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C23H23NO6/c1-2-13-29-22(27)20(11-12-21(25)26)24-23(28)30-14-19-17-9-5-3-7-15(17)16-8-4-6-10-18(16)19/h2-10,19-20H,1,11-14H2,(H,24,28)(H,25,26)/t20-/m0/s1
Clé InChI
ORKKMGRINLTBPC-FQEVSTJZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable