Documents
472964
Sigma-Aldrich
N-Z-D-serine methyl ester
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Activité optique
[α]25/D +15°, c = 1 in methanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Point d'ébullition
170 °C/0.01 mmHg (lit.)
Pf
41-43 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@@H](CO)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO5/c1-17-11(15)10(7-14)13-12(16)18-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10,14H,7-8H2,1H3,(H,13,16)/t10-/m1/s1
Clé InChI
CINAUOAOVQPWIB-SNVBAGLBSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup