Principaux documents
470465
Sigma-Aldrich
tert-Dodecyl polysulfide
average Mn ~434, TPS® 20
Synonyme(s) :
Di-tert-dodecyl polysulfide, TPS® 20
About This Item
Formule linéaire :
(C9H19C(CH3)2)2Sx
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Forme
liquid
Poids mol.
average Mn ~434
Fabricant/nom de marque
TPS® 20
Indice de réfraction
n20/D 1.511
Viscosité
53 cP(40 °C)(lit.)
Température de transition
pour point −21 °C
Densité
0.95 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCC(C)(C)SSC(C)(C)CCCCCCCCC
InChI
1S/C24H50S3/c1-17(19(3,4)5)21(9,10)23(13,14)25-27-26-24(15,16)22(11,12)18(2)20(6,7)8/h17-18H,1-16H3
Clé InChI
AWSNFBCZTJENAR-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of Arkema Inc.
TPS is a registered trademark of Arkema France
The Gene Construction Kit is a trademark of Textco
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>212.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 100 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter