Documents
470104
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)benzoic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
F2CHOC6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
169-171 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(OC(F)F)cc1
InChI
1S/C8H6F2O3/c9-8(10)13-6-3-1-5(2-4-6)7(11)12/h1-4,8H,(H,11,12)
Clé InChI
BSNNYLYELGBSBA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-(Difluoromethoxy)benzoic acid is a p-difluoromethoxy substituted benzoic acid.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthetic Applications of Difluorocarbene I. The Preparation of Some Aryl Difluoromethyl Ethers, Thioethers and Sulphones.
De Cat A, et al.
Bull. Soc. Chim. Belg., 74(5-6), 270-280 (1965)