Principaux documents
469084
Sigma-Aldrich
DAB-Am-32, Polypropylenimine dotriacontaamine Dendrimer, Generation 4.0
volume 5,054 Å3
About This Item
Formule linéaire :
[-CH2CH2N[(CH2)3N[(CH2)3N[(CH2)3N[(CH2)3NH2]2]2]2]2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
3513.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Poids mol.
calculated mol wt 3,514
Volume
5,054 Å3
Indice de réfraction
n20/D 1.518 (lit.)
Viscosité
2.5 poise(50 °C)(lit.)
Température de transition
Tg −87 °C
Solubilité
methanol and water: soluble
Densité
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NCCCN(CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCCN(CCCN(CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN
Forme physique
Contains 32 primary amino groups.
Informations légales
DSM product
Produit comparable
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup