Documents
468142
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenebis(2-chlorophenyl isocyanate)
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH2[C6H3(Cl)NCO]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
103-106 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1cc(Cc2ccc(N=C=O)c(Cl)c2)ccc1N=C=O
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup