460583
Lead(II) bromide
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.999%
Synonyme(s) :
Lead bromide, Lead dibromide, Plumbous bromide
About This Item
Qualité
anhydrous
Pureté
99.999%
Forme
beads
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: lead
Taille des particules
−10 mesh
Point d'ébullition
892 °C (lit.)
Pf
371 °C (lit.)
Densité
6.66 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Br[PbH2]Br
InChI
1S/2BrH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges