454249
2-Methylnaphthalene-d10
98 atom % D
Synonyme(s) :
ß-Methylnaphthalene-d10
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Point d'ébullition
241-242 °C (lit.)
Pf
34-36 °C (lit.)
Densité
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(c([2H])c([2H])c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C11H10/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)8-9/h2-8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Clé InChI
QIMMUPPBPVKWKM-UZHHFJDZSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98.00 °C - closed cup