Principaux documents
454176
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenebis[[4-(4-aminophenoxy)phenyl]methanone]
97%
About This Item
Formule linéaire :
(H2NC6H4OC6H4CO)2C6H4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
500.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
238 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(Oc2ccc(cc2)C(=O)c3ccc(cc3)C(=O)c4ccc(Oc5ccc(N)cc5)cc4)cc1
InChI
1S/C32H24N2O4/c33-25-9-17-29(18-10-25)37-27-13-5-23(6-14-27)31(35)21-1-2-22(4-3-21)32(36)24-7-15-28(16-8-24)38-30-19-11-26(34)12-20-30/h1-20H,33-34H2
Clé InChI
HKWWRLBGQRLBRM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable