Documents
451568
Sigma-Aldrich
3,4′-Isopropylidenediphenol
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Pureté
98%
Chaîne SMILES 
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2cccc(O)c2