Documents
442364
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-maleic anhydride), partial cyclohexyl/isopropyl ester, cumene terminated
average Mn ~1,700 by GPC
Synonyme(s) :
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Forme
powder
Poids mol.
average Mn ~1,700 by GPC
Composition
acid groups converted to cyclohexyl ester, 50%
acid groups converted to isopropylester, 17%
Pf
160-170 °C (lit.)
Indice d'acide
255‑285 mg KOH/g
Température de transition
Tg 124 °C
Solubilité
ketones, ethers and alkali: soluble
Description générale
~1.7:1 mole ratio of styrene: maleic anhydride
Application
Leveling aids in films, embrittling/anti-resoil agents in shampoos, pigment dispersants, paper sizing and aqueous grinding fluids.
Caractéristiques et avantages
Low solution viscosity and high functionality.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable