Principaux documents
433756
Sigma-Aldrich
Cesium permanganate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CsMnO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.86
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Chaîne SMILES 
[Cs].O[Mn](=O)(=O)=O
Pictogrammes
Flame over circleSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges