432199
Leucoberbelin Blue I
Dye content 65 %
Synonyme(s) :
LBB
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Composition
Dye content, 65%
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
water: 50 g/L
λmax
253 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccccc3S(O)(=O)=O
InChI
1S/C23H26N2O3S/c1-24(2)19-13-9-17(10-14-19)23(18-11-15-20(16-12-18)25(3)4)21-7-5-6-8-22(21)29(26,27)28/h5-16,23H,1-4H3,(H,26,27,28)
Clé InChI
MCKLFIWDQVFMEK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges