Key Documents
431885
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(methyldiphenylphosphine)palladium(II)
97%
Synonyme(s) :
NSC 148042
About This Item
Formule linéaire :
[(C6H5)2PCH3]2PdCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
577.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Chaîne SMILES 
Cl[Pd]Cl.CP(c1ccccc1)c2ccccc2.CP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/2C13H13P.2ClH.Pd/c2*1-14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13;;;/h2*2-11H,1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
GTSFBKGHQLDFHU-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst for:
  • Ullmann reactions (homocoupling reactions)
  • Cross coupling reaction of tributyltin hydride with aryl iodides
  • Double silylation, double carbonylation and cyclocarbonylation reactions
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable