Key Documents
419958
Sigma-Aldrich
(−)-Verbenone
≥99%
Synonyme(s) :
(1S,5S)-2-pinène-4-one, (1S,5S)-4,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.22
Numéro Beilstein :
1907623
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Pureté
≥99%
Activité optique
[α]20/D −142°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
Point d'ébullition
227-228 °C (lit.)
Densité
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-8H,5H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1
Clé InChI
DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N