Documents
419451
Sigma-Aldrich
trans-2-Chloro-6-fluorocinnamic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(F)CH=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
97%
Pf
165-169 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C=C\c1c(F)cccc1Cl
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride