41740
2,2-Dimethylvaleric acid
≥97.0%
Synonyme(s) :
2,2-Dimethylpentanoic acid, Neoheptanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.422
Densité
0.918 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCC(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-7(2,3)6(8)9/h4-5H2,1-3H3,(H,8,9)
Clé InChI
ZRYCZAWRXHAAPZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter