Principaux documents
415103
Sigma-Aldrich
Calcium nitride
−200 mesh, 95%
Synonyme(s) :
Tricalcium dinitride
About This Item
Formule linéaire :
Ca3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
95%
Forme
powder
Taille des particules
−200 mesh
Densité
2.63 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ca]=N[Ca]N=[Ca]
InChI
1S/3Ca.2N
Clé InChI
DVJMVZQXJNJSJR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.