Documents
411078
Sigma-Aldrich
1,1,2,2,3-Pentafluoropropane
99%
Synonyme(s) :
HFC-245ca
About This Item
Formule linéaire :
FCH2CF2CHF2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142100
ID de substance PubChem :
Pression de vapeur
40.81 psi ( 55 °C)
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.567 (lit.)
Point d'ébullition
25-26 °C (lit.)
Pf
−82 °C (lit.)
Densité
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FCC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C3H3F5/c4-1-3(7,8)2(5)6/h2H,1H2
Clé InChI
AWTOFSDLNREIFS-UHFFFAOYSA-N
Raccord cannelé
Réf. du produit
Description
Tarif
Régulateur
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves