Documents
408247
Sigma-Aldrich
Neopentyl glycol dimethacrylate
About This Item
Formule linéaire :
[H2C=C(CH3)CO2CH2]2C(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Contient
100 ppm hydroquinone as inhibitor
60 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
Point d'ébullition
87 °C/0.6 mmHg (lit.)
Densité
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)OCC(C)(C)COC(=O)C(C)=C