Documents
405566
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2,2-difluoroacetophenone
96%
Synonyme(s) :
α-Chloro-α,α-difluoroacetophenone
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COCF2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.57
Numéro Beilstein :
2251448
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
Point d'ébullition
94-96 °C/35 mmHg (lit.)
Densité
1.293 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(Cl)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5ClF2O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
MNOONJNILVDLSW-UHFFFAOYSA-N