Principaux documents
400807
Sigma-Aldrich
Potassium selenate
−100 mesh, 99%
About This Item
Formule linéaire :
K2SeO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Essai
99%
Taille des particules
−100 mesh
Densité
3.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[K].O[Se](O)(=O)=O