Documents
399442
Sigma-Aldrich
Tungsten silicide
−325 mesh, 99.5%
About This Item
Formule linéaire :
WSi2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.01
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
99.5%
Forme
powder
Taille des particules
−325 mesh
Chaîne SMILES 
[W++].[Si-]#[Si-]
InChI
1S/Si2.W/c1-2;/q-2;+2
Clé InChI
YVNSDYKIQXKHGH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable