Documents
398527
Sigma-Aldrich
Potassium hexanitroiridate(III)
About This Item
Formule linéaire :
K3Ir(NO2)6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
585.54
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)[Ir]([K])([K])([K])([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/Ir.3K.6NO2/c;;;;6*2-1-3/q-3;3*+1;;;;;;
Clé InChI
VBDPCEBJARXJQE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable