394556
2,4-Dichlorophenethyl alcohol
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.566 (lit.)
Point d'ébullition
119 °C/0.8 mmHg (lit.)
Densité
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H8Cl2O/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5,11H,3-4H2
Clé InChI
JIJGKPVJAALUQQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves