Key Documents
394416
Sigma-Aldrich
Allyl (triphenylphosphoranylidene)acetate
97%
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)3P=CHCO2CH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
97%
Pf
71-73 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=CCOC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3