Principaux documents
391972
Sigma-Aldrich
Hexyltriphenylphosphonium iodide
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5P(C6H5)3I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
131-133 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[I-].CCCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable