Principaux documents
391123
Sigma-Aldrich
Tris(dibenzoylmethanato)iron
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C45H36FeO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
728.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Chaîne SMILES 
O=C(\C=C(\O[Fe](O\C(=C\C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2)O\C(=C\C(=O)c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5)c6ccccc6
Application
Air-stable, non-hygroscopic, THF-soluble catalyst for the coupling of alkenyl halides with Grignard reagents, and for the samarium(II) iodide promoted intramolecular Barbier-type reaction for the synthesis of bicyclo[m.n.l]alkan-1-ols.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
The Journal of Organic Chemistry, 56, 4112-4112 (1991)
The Journal of Organic Chemistry, 40, 599-599 (1975)