Documents
388521
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(trimethylsilyl)sulfur diimide
95%
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)3SiN=]2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.46
Numéro Beilstein :
1210296
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
Point d'ébullition
59-61 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)N=S=N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18N2SSi2/c1-10(2,3)7-9-8-11(4,5)6/h1-6H3
Clé InChI
JPAGRRHKURYWAM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Heteroatom Chem., 1, 443-443 (1990)