Documents
386766
Sigma-Aldrich
Poly-L-arginine sulfate salt
average Mv 50,000-150,000
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Poids mol.
average Mv 50,000-150,000
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O.NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable