381551
7-Isopropoxy-3-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one
97%
Synonyme(s) :
Ipriflavone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
116-120 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)Oc1ccc2c(OC=C(C2=O)c3ccccc3)c1
InChI
1S/C18H16O3/c1-12(2)21-14-8-9-15-17(10-14)20-11-16(18(15)19)13-6-4-3-5-7-13/h3-12H,1-2H3
Clé InChI
SFBODOKJTYAUCM-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Alpl(25586)
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable