Principaux documents
381365
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) bromide
Synonyme(s) :
Germanium tetrabromide
About This Item
Formule linéaire :
GeBr4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: germanium
Point d'ébullition
186.5 °C (lit.)
Pf
26.1 °C (lit.)
Densité
3.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[Ge](Br)(Br)Br
InChI
1S/Br4Ge/c1-5(2,3)4
Clé InChI
VJHDVMPJLLGYBL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable