Principaux documents
376922
Sigma-Aldrich
Antimony(III) butoxide solution
65 wt. % in toluene
Synonyme(s) :
Tributylantimonite
About This Item
Formule linéaire :
Sb(OC4H9)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pression de vapeur
1.1 mmHg ( 54.4 °C)
Pertinence de la réaction
core: antimony
Concentration
65 wt. % in toluene
Indice de réfraction
n20/D 1.48
Densité
1.225 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCCO[Sb](OCCCC)OCCCC
InChI
1S/3C4H9O.Sb/c3*1-2-3-4-5;/h3*2-4H2,1H3;/q3*-1;+3
Clé InChI
YGBFTDQFAKDXBZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent used in formation studies of poly(ethylene terephthalate).
Caractéristiques et avantages
Reagent used in formation studies of poly(ethylene terephthalate).
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 26, 2199-2199 (1988)
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 27, 3535-3535 (1989)