Documents
375853
Sigma-Aldrich
Allyltriphenylsilane
98%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCH2Si(C6H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.47
Numéro Beilstein :
2941926
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
87-90 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=CC[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20Si/c1-2-18-22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h2-17H,1,18H2
Clé InChI
DXJZZRSMGLGFPW-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable