Key Documents
371971
Sigma-Aldrich
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate
98%
Synonyme(s) :
HFBMA
About This Item
Formule linéaire :
CH2=C(CH3)COOCH2CF2CFHCF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pression de vapeur
0.25 psi ( 20 °C)
Pureté
98%
Forme
liquid
Contient
hydroquinone as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.361 (lit.)
Point d'ébullition
158 °C (lit.)
Densité
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F6O2/c1-4(2)5(15)16-3-7(10,11)6(9)8(12,13)14/h6H,1,3H2,2H3
Clé InChI
DFVPUWGVOPDJTC-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
G Kristin Jonsson et al.
Colloid and polymer science, 295(10), 1983-1991 (2017-10-11)
Fluorinated spheres with grafted poly(ethylene glycol) (PEG) have been synthesized using a semi-batch emulsion polymerization in which the initiator is fed slowly to the reaction. In this way, PEG-grafted colloidal spheres can be fabricated with varying PEG chain length, different
Articles
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.