Documents
369586
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)styrene
99%
About This Item
Formule linéaire :
(CF3)2C6H3CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Contient
0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
Point d'ébullition
60 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
7-8 °C (lit.)
Densité
1.334 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cc(C=C)cc(c1)C(F)(F)F
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
122.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
50 °C - closed cup