Documents
368091
Sigma-Aldrich
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Pf
286-289 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(cc1)-n2cccc2
InChI
1S/C11H9NO2/c13-11(14)9-3-5-10(6-4-9)12-7-1-2-8-12/h1-8H,(H,13,14)
Clé InChI
NLSIIPKSANRIGS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid is a heterocyclic building block.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable