365203
Lithium p-toluenesulfinate
98%
Synonyme(s) :
p-Toluenesulfinic acid lithium salt
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Impuretés
≤2% Li2CO3
Chaîne SMILES
[Li+].Cc1ccc(cc1)S([O-])=O
InChI
1S/C7H8O2S.Li/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9;/h2-5H,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
Clé InChI
MSUZXYWQEDRGFN-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable