Documents
337242
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylanisole
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CH3)OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.492 (lit.)
Point d'ébullition
174-175 °C/762 mmHg (lit.)
Densité
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(F)c(C)c1
InChI
1S/C8H9FO/c1-6-5-7(10-2)3-4-8(6)9/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
XZBXPBDJLUJLEU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Photolysis of the charge transfer complex of tetranitromethane and 4-fluoro-3-methylanisole in dichloromethane at -20°C yields the epimeric 1-fluoro-4-methoxy-6-methyl-6-nitro-3-trinitromethylcyclo-hexa-1,4-dienes, 1-fluoro-4-methoxy-2-methyl-r-5-nitro-c-6-trinitromethylcyclohexa-1,3-diene and 4-fluoro-5-methyl-2-trinitromethylanisole.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Photochemical nitration by tetranitromethane. Part 36. Adduct formation in the photochemical reactions of 4-fluoroanisole and 4-fluoro-3-methylanisole.
Butts CP, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 9, 1877-1887 (1996)