Documents
33562
Sigma-Aldrich
N,N′-Dibenzoyl-L-cystine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H20N2O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.51
Numéro Beilstein :
2068210
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −215±8°, c = 1% in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
195-200 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(O)=O)NC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C20H20N2O6S2/c23-17(13-7-3-1-4-8-13)21-15(19(25)26)11-29-30-12-16(20(27)28)22-18(24)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12H2,(H,21,23)(H,22,24)(H,25,26)(H,27,28)/t15-,16-/m0/s1
Clé InChI
GUTXMPQWQSOAIY-HOTGVXAUSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Synthesis of integrin antagonists
  • Dissipative self-assembly of molecular gelator using chemical fuel
  • Synthesis of crosslinkable hydrogel for proliferation of encapsulated human derm fibroblast
  • Analysis for use as metallo-β-lactamase inhibitors
  • Amplification of bifunctional disulfide ligands for calmodulin
Autres remarques
Chiral modifier of LiBH4 for enantioselective reductions of aromatic, heteroaromatic and unsaturated ketones to alcohols
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 138-138 (1985)
P.G. Sammes et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 111-111 (1988)
K. Soai et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 413-413 (1984)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 801-801 (1987)