Principaux documents
333220
Sigma-Aldrich
Thallium(III) chloride tetrahydrate
98%
About This Item
Formule linéaire :
TlCl3·4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.80
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: thallium
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.Cl[Tl](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.4H2O.Tl/h3*1H;4*1H2;/q;;;;;;;+3/p-3
Clé InChI
OKOWNNXUBXWOSD-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable