332135
L-Aspartic acid-15N
98 atom % 15N
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[15NH2][C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i5+1
Clé InChI
CKLJMWTZIZZHCS-KPHKZEKTSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable