Key Documents
329215
Sigma-Aldrich
1-Isopropyl-4-nitrobenzene
97%
Synonyme(s) :
p-Nitrocumene
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHC6H4NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
Numéro Beilstein :
1863535
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.537 (lit.)
Point d'ébullition
106-107 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O