327859
2′,3′-Dideoxy-5-iodouridine
97%
Synonyme(s) :
5-Iodo-2′,3′-dideoxyuridine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
176 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11IN2O4/c10-6-3-12(9(15)11-8(6)14)7-2-1-5(4-13)16-7/h3,5,7,13H,1-2,4H2,(H,11,14,15)/t5-,7+/m0/s1
Clé InChI
OBGFSDPYSQAECJ-CAHLUQPWSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable