Documents
308781
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide-d7
99.5 atom % D
Synonyme(s) :
DMF-d7, Heptadeutero-N,N-dimethylformamide
About This Item
Formule linéaire :
DCON(CD3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
80.14
Numéro Beilstein :
1908468
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99.5 atom % D
Conditionnement
pk of 5 × 0.5 mL
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
Point d'ébullition
153 °C (lit.)
Densité
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
[2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
Clé InChI
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
135.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.5 °C - closed cup