Principaux documents
305324
Sigma-Aldrich
(Formylmethyl)triphenylphosphonium chloride
97%
Synonyme(s) :
2-Oxoethyltriphenylphosphonium chloride
About This Item
Formule linéaire :
HCOCH2P(Cl)(C6H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.78
Beilstein:
4060813
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Essai
97%
Pf
209-212 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cl-].O=CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18OP.ClH/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-16H,17H2;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
RVEJRPJGKXTQIF-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for:
  • Hydroazidation reactions in preparation of a-azido alcohols
  • Preparation of prodrug (2-hydroxyamino-vinyl)-triphenyl-phosphonium (HVTP) inhibitor of peroxidase activity and apoptosis
  • Intramolecular [4 + 3] cycloaddition reactions
Remplacé(e)(s) par