Key Documents
294462
Sigma-Aldrich
p-Iodo-D-phenylalanine
97%
Synonyme(s) :
2-Amino-3-(4-iodophenyl)-propanoic acid
About This Item
Formule linéaire :
C9H10NO2I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]25/D −22°, c = 1 in 1 N HCl: ethanol, 1:1
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
251 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N[C@H](Cc1ccc(I)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10INO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
Clé InChI
PZNQZSRPDOEBMS-MRVPVSSYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable